Wichtige Dokumente
539392
2-Brom-4′-cyanoacetophenon
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
nitrile
SMILES String
BrCC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4H,5H2
InChIKey
LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 3-acylindolizines
- (2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol
- 1-[2-(4-cyanophenyl)-2-oxoethyl]-1,10-phenanthrolinium bromide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
539392-25G | 4061832566634 |
539392-5G | 4061832100708 |