Merck
738336
Sigma-Aldrich
3-(Bromoacetyl)thiophene
97%
Synonym(e):
2-Bromo-1-(3-thienyl)ethanone, 2-Bromo-1-(thiophen-3-yl)ethanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChIKey
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)