Wichtige Dokumente
692069
2-Brom-3-(brommethyl)thiophen
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Br2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.638
Dichte
1.967 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
InChIKey
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?