Wichtige Dokumente
663301
Trimethylaluminium
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Aluminiumtrimethanid, TMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
69.3 mmHg ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (Dimer)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChIKey
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Ausgangsstoff für die chemische Aufdampfung bei der Herstellung von PbSe Quantum-Dot-Feststoffen für optoelektronische Geräte.
- Aluminium-Vorläufer bei der Flammsynthese von Aluminiumoxid-Nanofasern.
- Reagenz bei der effizienten Synthese von Allenen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
ALD — A Versatile Tool for Nanostructuring
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition