Wichtige Dokumente
632023
3-Hydroxyphenylacetylen
≥95.0%
Synonym(e):
3-Ethinylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Brechungsindex
n20/D 1.5840 (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
InChIKey
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)