Wichtige Dokumente
521213
1-Ethinyl-4-phenoxybenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6060 (lit.)
bp
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
C#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H10O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15-13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
InChIKey
LKMNQDOAPYPSNH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)