Wichtige Dokumente
631736
2-Chlor-5-Jodbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
iodo
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?