Wichtige Dokumente
535982
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
152-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)