Wichtige Dokumente
443743
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
95-98 °C (lit.)
Dichte
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
InChIKey
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)