616613
2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-162 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
InChIKey
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable