Merck
607614
Sigma-Aldrich
Bromcyan-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Br13C15N
Molekulargewicht:
107.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
InChIKey
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)