Wichtige Dokumente
588709
Bromcyanid-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
InChIKey
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)