Wichtige Dokumente
606510
Anisol-Ring-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methoxy(benzol-13C6)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.1 °F
Flammpunkt (°C)
51.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?