Merck
579777
Sigma-Aldrich
Anisol-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methoxy(benzol-1-13C)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC6H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)