Wichtige Dokumente
592277
2-Chlorbenzimidazol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-211 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chlorobenzimidazole can be synthesized by reacting benzimidazole-2-one with phosphoryl chloride in the presence of phenol.
Anwendung
2-Chlorobenzimidazole can be used to synthesize the following:
- 1-methyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with dimethyl sulfate
- 1-ethyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with diethyl sulfate
- 1-benzyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with benzyl chloride
- 2-chloro-4,5,6,7-tetrabromobenzimidazole via bromination with bromine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
?A facile and green synthesis of N-substituted-2-chlorobenzimidazoles?
Rao S.S, et al.
Der Pharma Chemica, 5(06), 69- 72 (2013)
?Polyhalogenobenzimidazoles: Synthesis and Their InhibitoryActivity against Casein Kinases?
Andrzejewska M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 11(18), 3997-4002 (2003)
?Discovery of pyrimidine benzimidazoles as Src-family selective Lck inhibitors. Part II?
Zhang G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(23), 6691-6695 (2009)