Wichtige Dokumente
167576
2-Chlorbenzothiazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.637 (lit.)
bp
141 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-23 °C (lit.)
Dichte
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChIKey
BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (RS)- and (S)-lubeluzole
- (1,3-benzothiazol-2-yl) amino-9-(10H)-acridinone derivatives
- 4H-thieno[2′,3′:4,5]pyrimido[2,1-b]benzothiazole derivatives
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?