Wichtige Dokumente
102369
1,4-Dinitrobenzol
98%
Synonym(e):
p-dinitrobenzene, para-Dinitrobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
183.4 °C/34 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble 1g in 300ml
boiling water: soluble 1g in 555ml
cold water: soluble 1g in 12,500ml
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
Dichte
1.625 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
InChIKey
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
102369-25G | |
102369-5G | 4061838669575 |