Wichtige Dokumente
639850
2-Brom-1-methyl-1H-Imidazol
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
Dichte
1.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cn1ccnc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-6-4(7)5/h2-3H,1H3
InChIKey
BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole can be used in the synthesis of the following:
- N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine via C-N coupling with p-anisidine
- 1,2-bis[2-methyl-5-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-3-thienyl]-cyclopentene, a ligand which can form bimetallic platinum(II) complex with potent cytotoxic activity
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"CN Bond forming reactions in the synthesis of substituted 2-aminoimidazole derivatives"
SanJuan-Gomez A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 44-56 (2014)
"Non-Switching 1, 2-Dithienylethene-based Diplatinum (II) Complex Showing High Cytotoxicity"
Presa A, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5356-5364 (2016)