Merck
591270
Sigma-Aldrich
Mevalonolacton-methyl-13C1
99 atom % 13C
Synonym(e):
DL-Mevalon-1-13C-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)