Merck
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Li213CO3
Molekulargewicht:
74.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)