89130
(±)-Mevalonsäurelacton-(methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
Mevalonsäurelacton-methyl-d3, DL-Mevalon-Methyl-d3-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)