Wichtige Dokumente
586676
D-Alanin-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Optische Aktivität
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-GUVXASRRSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)