Wichtige Dokumente
283819
Ethylacetat-1,2-13C2
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Expl.-Gr.
11.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?