454613
D-Mannit-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-CCCNNFAYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable