Merck
332151
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
L-4-Hydroxyphenylalanin-15N
About This Item
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-YTRLMEAHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)