Wichtige Dokumente
490105
L-Phenylalanin-15N
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@]([15NH2])(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-YTRLMEAHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?