Merck
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1-Methacrylat)
Synonym(e):
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
Tg 82 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChIKey
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
NLO polymer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
579009-100MG
579009-500MG4061833281598