Wichtige Dokumente
570419
Disperse Red 1-Methacrylat
95%
Synonym(e):
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
InChIKey
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)