553352
5-Brom-2,3-dimethoxybenzaldehyd
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
COc1cc(Br)cc(C=O)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
RVMWFOFQRYTRHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
5-Bromo-2,3-dimethoxybenzaldehyde can be prepared by employing 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a starting reagent.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The cyclisation of benzylaminonitriles. Part 7. Regiospecific formation of methoxy-substituted isoquinolin-4-ones using methylthio activating groups.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 503-508 (1990)
Flavonoids syntheses. V. Synthesis of flavonoids with three hydroxy and four methoxy groups and their spectral properties.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 35(2), 660-667 (1987)