Wichtige Dokumente
552542
(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5870 (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChIKey
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)