Wichtige Dokumente
186511
L-Prolinol
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)-pyrrolidin, (S)-(+)-2-Pyrrolidinmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
InChIKey
HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
186511-5G | 4061838758187 |
186511-1G | 4061838096388 |
186511-25G | 4061838118417 |