Wichtige Dokumente
544876
Indiumzinnoxid
nanopowder, <50 nm particle size
Synonym(e):
ITO
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Oberflächenbereich
27 m2/g
Partikelgröße
<50 nm
mp (Schmelzpunkt)
1910 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.