901071
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 4 cP
Synonym(e):
Avantama N-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
Beschreibung
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
Form
dispersion
Farbe
translucent gray-brown
Partikelgröße
7-20 nm
Viskosität
4 cP
Anwendung
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Vorsicht
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
85.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?