Wichtige Dokumente
495425
Gallium–Indium-Eutektikum
Ga 75.5% / In 24.5%, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
EGaIn
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Zusammensetzung
Ga 75.5% / In 24.5%
mp (Schmelzpunkt)
15.7 °C (lit.)
Dichte
6.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ga].[In]
InChI
1S/Ga.In
InChIKey
SPAHBIMNXMGCMI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Energieleistung steigern: Seine gute Wärmeleitfähigkeit macht es zu einer leistungsstarken Wärmeleitpaste für eine gesteigerte Energieleistung in Elektronik.
- Elektrischen Kontakt vereinfachen: Seine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, konforme Form und selbstheilenden Eigenschaften erleichtern den elektrischen Kontakt für Geräte und molekulare Elektronik.
- Robuster Kontakt: Dieses Material passt sich an unregelmäßige Formen an, wodurch es sich ideal zur Verwendung als flexibler Leiter und robuster Kontakt in der Softrobotik und dehnbaren Elektronik eignet.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
495425-5G | 4061832415581 |
495425-25G | 4061835563234 |