Merck
538736
Sigma-Aldrich
Diisopropylamin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Benzyldiisopropylamin polymer gebunden, Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol,diisopropylaminomethyliert, Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, diisopropylaminomethyliert, ‘Hünigs Base’ auf Polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
InChIKey
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)