Merck
494615
Sigma-Aldrich
Piperidinomethyl-polystyrol
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
1-Benzylpiperidin polymer gebunden, Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol,piperidinomethyliert, Piperidin, polymergebunden, Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, piperidinomethyliert
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
3.0-4.0 mmol/g loading
Anwendung
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)