Wichtige Dokumente
526290
Piperazin, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Piperzine on polystyrene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
1.0-2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
526290-100G | |
526290-25G | 4061832945736 |
526290-5G | 4061832945743 |