Wichtige Dokumente
358754
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en gebunden an Polystyrol, vernetzt mit 2% DVB
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin gebunden an Polystyrol, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin, polymergebunden, ‘7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en’ auf Polystyrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
2.6 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?