Wichtige Dokumente
513954
trans-Zimt-d7-säure
98 atom % D
Synonym(e):
3-Phenyl-d5-2-propensäure-2,3-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
300 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
513954-500MG | 4061833281154 |