217158
Benzoesäure-2,3,4,5,6-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Benzoesäure-d5 (Phenyl-d5)
About This Item
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)