Merck
591319
Sigma-Aldrich
Indol-2,4,5,6,7-d5-3-essigsäure
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D5H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CC(O)=O)c([2H])[nH]c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,6D
InChIKey
SEOVTRFCIGRIMH-SNOLXCFTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi-Fa Huang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(33), E6884-E6891 (2017-08-02)
High vein density, a distinctive trait of C
Qingsong Jiao et al.
Journal of experimental botany, 71(19), 5865-5879 (2020-07-11)
Asparagine-linked glycosylation (N-glycosylation) is one of the most important protein modifications in eukaryotes, affecting the folding, transport, and function of a wide range of proteins. However, little is known about the roles of N-glycosylation in the development of stomata in
Luca Narduzzi et al.
Metabolites, 9(12) (2019-12-01)
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) chromatography is widely applied in metabolomics as a complementary strategy to reverse phase chromatography. Nevertheless, it still faces several issues in terms of peak shape and compounds ionization, limiting the automatic de-convolution and data semi-quantification