Merck
604186
Sigma-Aldrich
Benzoyl-chloride-Ring-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-1 °C (lit.)
Dichte
1.262 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jenny-Marie T Wong et al.
Journal of chromatography. A, 1446, 78-90 (2016-04-17)
Widely targeted metabolomic assays are useful because they provide quantitative data on large groups of related compounds. We report a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method that utilizes benzoyl chloride labeling for 70 neurologically relevant compounds, including catecholamines