Merck
B12695
Sigma-Aldrich
Benzoylchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
Beilstein:
471389
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
4.88 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 32 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1056 °F
Expl.-Gr.
4.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzoylchlorid, ein Säurechlorid, wird häufig als Benzoylierungsmittel eingesetzt. Die Arylierung von 1,1- und 1,2-disubstituierten aktivierten Alkenen mit Benzoylchlorid in Gegenwart eines Palladiumkatalysators wurde untersucht.
Anwendung
Benzoylchlorid kann verwendet werden, um Folgendes zu synthetisieren:
  • 4-Methoxybenzophenon mittels Acylierung von Anisol in Gegenwart von cäsiumsubstituierter Dodecawolframophosphorsäure (Cs2,5H0,5PW12O40) auf K-10-Ton.
  • Benzoylaminosäuren mittels Acylierung von Aminosäuren in Gegenwart von Diisopropylethylamin.
  • p-, o-, m-Methylbenzophenone mittels Benzoylierung von Toluol in Gegenwart von Al-geförderten, sulfatierten Zirkoniumdioxidkatalysatoren.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cesium-substituted dodecatungstophosphoric acid on K-10 clay for benzoylation of anisole with benzoyl chloride.
Yadav GD, et al.
J. Catal., 217(1), 88-99 (2003)
Stereochemical course of the palladium-catalysed arylation of disubstituted activated alkenes with benzoyl chloride.
Spencer A.
Journal of Organometallic Chemistry, 240(2), 209-216 (1982)
Benzoylation of toluene with benzoyl chloride on Al-promoted sulfated solid superacids.
Xia Y, et al.
Catalysis Letters, 55(2), 105-112 (1998)
Benzoylation of anisole over borate zirconia solid acid catalyst.
Patil PT, et al.
Catalysis Communications, 3(9), 411-416 (2002)
Nils C Gassen et al.
Nature communications, 12(1), 3818-3818 (2021-06-23)
Viruses manipulate cellular metabolism and macromolecule recycling processes like autophagy. Dysregulated metabolism might lead to excessive inflammatory and autoimmune responses as observed in severe and long COVID-19 patients. Here we show that SARS-CoV-2 modulates cellular metabolism and reduces autophagy. Accordingly