Merck
493287
Sigma-Aldrich
Kaliumcarbonat-13C
98 atom % 13C
Synonym(e):
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
About This Item
Lineare Formel:
K213CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2