Merck
490768
Sigma-Aldrich
Natriumcarbonat-13C
98 atom % 13C
Synonym(e):
13C markiertes Natriumcarbonat, Calciniertes Soda-13C, Kohlensäure-dinatriumsalz-13C, Sodaasche-13C
About This Item
Lineare Formel:
Na213CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490768-1G4061832402505
490768-5G4061841682844