Wichtige Dokumente
491349
2-Bromethanol-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylen-13C2-romhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
LDLCZOVUSADOIV-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?