Wichtige Dokumente
637947
2-Bromethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylen-2-13C-bromhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
InChIKey
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)