Wichtige Dokumente
283800
Bromessigsäure-13C2-ethylester
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylbromacetat-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
1.524 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1
InChIKey
PQJJJMRNHATNKG-CQDYUVAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?