Wichtige Dokumente
277185
Iodmethan-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methyl-13C-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.35 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−66.5 °C (lit.)
Dichte
2.290 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?