Wichtige Dokumente
485519
Dimethylsulfoxid-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18.4 °C (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485519-1G | 4061837657931 |